Learn More
HEPES ácido libre, > 99 %, reactivo de biología molecular, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
Agente tamponador
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | HEPES, free acid |
Nombre de nota | Free Acid |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 25 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | >99% |
Nombre IUPAC | Ácido 2-[4-(2-hidroxietil)piperazina-1-il]etano-1-sulfónico |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.3 |
Grado | Reactivos de biología molecular |