Learn More
HEPES ácido libre, > 99 %, reactivo de biología molecular, MP Biomedicals™
BIOPHARMA
Código de producto. 11426561 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Agente tamponador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7365-45-9
Fórmula molecular C8H18N2O4S
Peso molecular (g/mol) 238.30
Número MDL MFCD00006158
Clave InChI JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo N-2-Hydroxyethylpiperazine-N'-2-ethanesulfonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N'-(2-ethanesulfonic acid)
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HEPES, free acid
Nombre de nota Free Acid
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-(2-hidroxietil)piperazina-1-il]etano-1-sulfónico
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.3
Grado Reactivos de biología molecular