Learn More
Tampón de extracción de proteínas HEPES (5X), Thermo Scientific™
56.90€ - 58.10€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HEPES protein extraction buffer
Color Incolora
Concentración 5X.
Forma física Líquido
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15425569
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63297.AK
250 mL
58.10€
250 ml
15435569
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63297.AP
500 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
HEPES protein extraction buffer
Incolora
5X.
Líquido
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H319
Provoca irritación ocular grave.
P264b-P280i-P305+P351+P338
H319.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes