Learn More
HEPPSO, solución de tampón de 0,2 M, pH 7,0, Thermo Scientific™
Código de producto. 15426039
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68399-78-0
Fórmula molecular C9H20N2O5S
Peso molecular (g/mol) 268.328
Número MDL MFCD00038351
Clave InChI GIZQLVPDAOBAFN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 100205
ChEBI CHEBI:32951
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-3-[4-(2-hidroxietil)piperazina-1-il]propano-1-sulfónico
SMILES C1CN(CCN1CCO)CC(CS(=O)(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HEPPSO buffer soln.
Color Incolora
Concentración Solución de tampón de 0,2 m
pH 7.0
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL