Learn More
Heptafluoro-2-yodopropano, 97 %, estabilizado con polvo de cobre, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Heptafluoro-2-iodopropane |
Nombre de nota | stabilized with copper powder |
Punto de fusión | -56°C |
Densidad | 2.1 |
Punto de ebullición | 38°C |
Fórmula lineal | (CF3)2CFI |
Índice de refracción | 1.33 |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 1841228 |
Sensibilidad | Light sensitive |