Learn More
Ácido heptafluorobutírico, 99 %, para análisis de secuencia de proteínas, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-140422 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
150 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
150 ML
CAS: 375-22-4 | C4HF7O2 | 214.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 375-22-4
Fórmula molecular C4HF7O2
Peso molecular (g/mol) 214.04
Número MDL MFCD00004171
Clave InChI YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo heptafluorobutyric acid, perfluorobutyric acid, heptafluorobutanoic acid, perfluorobutanoic acid, butanoic acid, heptafluoro, heptafluoro-1-butanoic acid, perfluoropropanecarboxylic acid, butyric acid, heptafluoro, kyselina heptafluormaselna, kyselina heptafluormaselna czech
PubChem CID 9777
ChEBI CHEBI:39426
Nombre IUPAC ácido 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoico
SMILES C(=O)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heptafluorobutyric Acid
Absorbancia (0.1% aqueous solution), (0.1% aqueous solution) at 0nm, 0.004 max. at 280nm, 0.006 max. at 254nm, 0.15 max. at 230nm
Punto de fusión -17.5°C
Color Beige a marrón anaranjado
Densidad 1.6400g/mL
Punto de ebullición 120.0°C (755.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3CF2CF2CO2H
Índice de refracción 1.3
Cantidad 100 mL
Número UN 3265
Gravedad específica 1.64
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in benzene and carbon tetrachloride, miscible with acetone, ether and petroleum ether, insoluble in carbon disulfide and mineral oil
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.04
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo