Learn More
Heptaldehído, 95 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10075903
1 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 111-71-7 | C7H14O | 114.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-71-7
Fórmula molecular C7H14O
Peso molecular (g/mol) 114.19
Número MDL MFCD00007028
Clave InChI FXHGMKSSBGDXIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo heptaldehyde, enanthaldehyde, n-heptaldehyde, enanthal, heptyl aldehyde, heptanaldehyde, n-heptanal, oenanthaldehyde, enanthole, oenanthal
PubChem CID 8130
ChEBI CHEBI:34787
Nombre IUPAC heptanal
SMILES CCCCCCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heptaldehyde
Nombre de nota 95%
Punto de fusión -42.0°C
Densidad 0.8200g/mL
Punto de ebullición 150.0°C
Temperatura de inflamación 48°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)5CHO
Índice de refracción 1.4115 to 1.4135
Cantidad 1 L
Beilstein 01, II, 750
Índice Merck 15, 4693
Gravedad específica 0.82
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and alcohol
Estabilizante 100ppm hydroquinone
Viscosidad 0.977 mPa.s (15°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo, cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Heptaldehído, 95 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals >