Learn More
Heptane, For pesticide residue analysis, Honeywell Riedel-de Haën™
CHROMASOLV™, for pesticide residue analysis
110.01€ - 840.22€
CAS | 142-82-5 |
---|---|
Formula molecolare | C7H16 |
Molecular Weight (g/mol) | 100.21 |
Numero MDL | MFCD00009544 |
InChI Key | IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish |
PubChem CID | 8900 |
ChEBI | CHEBI:43098 |
IUPAC Name | heptano |
SMILES | CCCCCCC |
Código de producto | Marca | Quantità | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantità | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15654220
|
Honeywell-Chromasolv
34495-1L |
1 L |
110.01€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15664220
|
Honeywell-Chromasolv
34495-2.5L |
2.5 L |
242.13€
2.50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15674220
|
Honeywell-Chromasolv
34495-4X2.5L |
4 x 2.5 L |
840.22€
paquete de 4 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Para cromatografía de gases (GC)
- Desarrollada especialmente para la aplicación en el análisis de residuos de pesticidas y otras sustancias poco volátiles que utilizan GC
- Para cada disolvente se especifica la materia no volátil y el contenido de agua.
142-82-5 | |
100.21 | |
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N | |
8900 | |
heptano |
C7H16 | |
MFCD00009544 | |
n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish | |
CHEBI:43098 | |
CCCCCCC |
Especificaciones
Heptane | |
0.684g/mL at 25°C | |
−4°C (24.8°F) | |
C7H16 | |
MFCD00009544 | |
UN1206 | |
n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish | |
CCCCCCC | |
100.21 | |
CHEBI:43098 | |
≥99% (GC) |
142-82-5 | |
0.07 | |
433°F | |
CH3(CH2)5CH3 | |
83 mmHg (37.7°C), 40 mmHg (20°C) | |
1730763 | |
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N | |
heptano | |
8900 | |
100.2g/mol | |
CHROMASOLV™ |
Seguridad y manipulación
P210-P261-P273-P301 + P310-P331-P501
missing translation for 'rtecsNumber' : MI7700000
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Heptane
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Heptane
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction