Learn More
Heptano, reactivo de laboratorio, Honeywell™
Código de producto. 15647510 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
4 x 5 L
Envase:
Caja de cartón de fibra
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Reactivo de laboratorio
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heptane
CAS 142-82-5
Densidad 0.684g/mL at 25°C
Cantidad 4 x 5 L
Límite de explosión 0.07
Temperatura de inflamación −4°C (24.8°F)
Punto de ignición 433°F
Envase Caja de cartón de fibra
Fórmula molecular C7H16
Fórmula lineal CH3(CH2)5CH3
Número MDL MFCD00009544
Presión de vapor 83mmHg (37.7°C), 40mmHg (20°C)
Número UN UN1206
Beilstein 1730763
Sinónimo n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
Clave InChI IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCC
Nombre IUPAC heptano
Peso molecular (g/mol) 100.21
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.2g/mol