Learn More
Ácido heptanoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 111-14-8 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
28.65€ - 157.00€
CAS 111-14-8
Fórmula molecular C7H14O2
Peso molecular (g/mol) 130.19
Número MDL MFCD00004426
Clave InChI MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo enanthic acid, oenanthic acid, n-heptanoic acid, enanthylic acid, heptoic acid, n-heptoic acid, n-heptylic acid, heptylic acid, oenanthylic acid, 1-hexanecarboxylic acid
PubChem CID 8094
ChEBI CHEBI:45571
Nombre IUPAC ácido heptanoico
SMILES CCCCCCC(=O)O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10783351
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
164172500
250 mL Frasco de vidrio
28.65€
250 ml
10092000
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
164170010
1 L Frasco de vidrio
72.15€
1 litro
13468398
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
164170025
2.5 L Frasco de vidrio
157.00€
2.50 litros
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
111-14-8
130.19
MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
8094
ácido heptanoico
C7H14O2
MFCD00004426
enanthic acid, oenanthic acid, n-heptanoic acid, enanthylic acid, heptoic acid, n-heptoic acid, n-heptylic acid, heptylic acid, oenanthylic acid, 1-hexanecarboxylic acid
CHEBI:45571
CCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Heptanoic acid
111-14-8
Blanco
223.0°C to 223.4°C
Auténtico
C7H14O2
1.4210 to 1.4240
02,338
0.91
Solubility in water: 0.24g/100mL (15°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, dmf, chloroform, petrol, soluble in most organic solvents
CCCCCCC(=O)O
130.19
CHEBI:45571
130.19
Polvo
98%
-10.5°C
0.9100g/mL
>112°C
98%
CH3(CH2)5CO2H
MFCD00004426
15,4695
enanthic acid, oenanthic acid, n-heptanoic acid, enanthylic acid, heptoic acid, n-heptoic acid, n-heptylic acid, heptylic acid, oenanthylic acid, 1-hexanecarboxylic acid
MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
ácido heptanoico
8094
3.40 mPa.s (30°C)
98%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
Declaración de GHS P
En CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
Llevar protección para los ojos/máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y es fácil hacerlo.
Continuar aclarando
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 203-838-7
missing translation for 'rtecsNumber' : MJ1575000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
Nombre del producto
  • Heptanoic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.