Learn More
Thermo Scientific™ Ultracongeladores horizontales HERAfreeze™ serie HFC de - 86 °C
Guarde muestras de manera fiable mediante estos ultracongeladores horizontales, disponibles en cuatro tamaños y fabricados en acero laminado en frío.
Especificaciones
Tipo | Ultracongelador horizontal |
---|---|
Intervalo de temperatura | De -50 °C a -86 °C |
Modelo de puerta | 1 exterior, 5 interiores |
No. of Doors | 6 |
Material de la cabina | Acero laminado en frío |
Descripción
Guarde muestras de manera fiable mediante ultracongeladores horizontales Thermo Scientific™ HERAfreeze™ HFC de - 86 °C, disponibles en cuatro tamaños y fabricados en acero laminado en frío. Estos refrigeradores ofrecen una innovadora refrigeración e incluyen todas las funciones de protección de muestras de nuestros congeladores ExF y DxF. Además, están disponibles con una gama completa de soluciones de gradillas para un máximo almacenamiento de las muestras.
Características:- Panel de control por microprocesador fácil de usar y a la altura de los ojos
- El LED alfanumérico de 12 caracteres muestra los ajustes, el estado del sistema y los mensajes de alarma.
- Código de acceso que garantiza la seguridad de los ajustes.
- Superficie exterior de acero laminado en frío de gran espesor con un acabado con recubrimiento de pintura en polvo que resiste al desconchado y al óxido
- Aislamiento de poliuretano expandido in situ de 127 mm (5 pulg)
- Registrador gráfico integrado opcional para realizar una monitorización continua
- Interior de acero inoxidable
- Filtro de aire fácil de extraer
- Asa de puerta ergonómica y apta para candado
- Las cómodas cubiertas interiores minimizan la exposición de las muestras a las condiciones externas.
- Subtapas interiores que protegen las muestras a granel de la exposición ambiental durante la retirada de cada muestra.
- Salidas analógicas RS-232 y de 4-20 miliamperios para registradores y dispositivos de control independientes.
- Ruedas de alta resistencia con diseño tándem de fijación para facilitar la movilidad.
Especificaciones
Ultracongelador horizontal | |
1 exterior, 5 interiores | |
Acero laminado en frío | |
Acero inoxidable | |
CE, cULus, FDA clase I, UL | |
Indicador LED de botón | |
La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información | |
Bloqueo por llave | |
RS-485, 4-20 mA, contactos secos - de serie | |
ID individual | |
Smart-Vue Compatible | |
Reducción/aumento |
De -50 °C a -86 °C | |
6 | |
Espuma de poliuretano | |
Acero con pintura en polvo | |
Arcón, HERAfreeze | |
Indicador LED de botón | |
Alarma, grabadora | |
Registrador gráfico de 7 días opcional | |
Funcionamiento estándar | |
CO2 o LN2 opcional | |
50 Hz | |
R404A (1.ª etapa), R508B (2.ª etapa) |