Learn More
Thermo Scientific™ Ultracongeladores verticales HERAfreeze™ serie HFU B de - 40 °C
Proteja las muestras de aplicaciones de - 10° a - 40 °C sin ponerlas en peligro mediante ultracongeladores verticales de - 40 °C Thermo Scientific™ HERAfreeze™ serie HFU B.
Especificaciones
Tipo Ultracongelador, vertical
Intervalo de temperatura De -10 °C a -40 °C
Modelo de puerta Outer (1), Inner (5)
No. of Doors 1
Puertas interiores 5
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
Proteja las muestras de aplicaciones de - 10° a - 40 °C sin ponerlas en peligro mediante ultracongeladores verticales de - 40 °C Thermo Scientific™ HERAfreeze™ serie HFU B. Diseñados para una protección y fiabilidad de muestras diarias, estos congeladores incluyen control por microprocesador y tres capacidades.
Características:
  • Panel de control por microprocesador fácil de usar y a la altura de las rodillas
  • Sistema de reserva de seguridad de CO2 o nitrógeno líquido opcional para proporcionar una mayor protección en caso de fallos mecánicos o de alimentación
  • Orificio de escape de vacío que permite el fácil acceso tras la apertura de puertas
  • Sistema de gestión de energía con protección contra picos de baja tensión y reducción / aumento del voltaje
  • Filtro de aire fácil de extraer
  • Dos orificios de acceso (25 mm)
Construcción/diseño
  • Interior de acero galvanizado en tres tamaños: 240, 320 y 400 litros (13, 17 y 23 pies cúbicos) para una adaptación perfecta a los requisitos de espacio y capacidad de cada laboratorio.
  • Las puertas de los cinco compartimentos interiores reducen la pérdida de aire frío y mejoran la recuperación de la temperatura tras el cierre de las puertas (hay disponible una opción de cinco puertas).
  • Superficie exterior de acero laminado en frío de gran espesor con un acabado con recubrimiento de pintura en polvo que resiste al desconchado y al óxido
  • Aislamiento de poliuretano expandido in situ de 127 mm (5 pulg)
  • Estantes resistentes y macizos de acero inoxidable que soportan la carga total de productos
  • Asa de puerta ergonómica y apta para candado
Especificaciones
Especificaciones
Ultracongelador, vertical
Outer (1), Inner (5)
5
Espuma de poliuretano
Powder-coated Steel
150 lb.
CE, cULus, FDA Class I, UL
Push Button LED
HERAfreeze
Manual
Alarma, grabadora
Tinta para 7 días o sin tinta (opcional)
No disponible
No disponible
Smart-Vue Compatible
Buck/Boost
R404A
De -10 °C a -40 °C
1
Acero laminado en frío
Con pintura galvanizada, estándar, acero inoxidable, opcional
4
68 kg
Vertical
Fin and Tube, Forced-Air Cooled
La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Opcional
KeyLock, Padlock Standard
contactos en seco, estándar, sonda PT100 opcional
Funcionamiento estándar
CO2 o LN2 opcional
Buck/Boost
Hermetic