Learn More
Thermo Scientific™ Ultracongeladores verticales HERAfreeze™ serie HFU B de - 86 °C
Proteja las muestras de aplicaciones de - 50° a - 86 °C sin ponerlas en peligro mediante ultracongeladores verticales de - 86 °C Thermo Scientific™ HERAfreeze™ serie HFU B.
Especificaciones
Tipo | Ultracongelador, vertical |
---|---|
Intervalo de temperatura | De -50 °C a -86 °C |
Modelo de puerta | Outer (1), Inner (5) |
No. of Doors | 1 |
Puertas interiores | 5 |
Descripción
Proteja las muestras de aplicaciones de - 50° a - 86 °C sin ponerlas en peligro mediante ultracongeladores verticales de - 86 °C Thermo Scientific™ HERAfreeze™ serie HFU B. Diseñados para una protección y fiabilidad de muestras diarias, estos congeladores incluyen control por microprocesador y un sistema de refrigeración avanzado.
Características principales- Cinco puertas de compartimento interior que reducen la pérdida de aire frío y mejoran la recuperación de la temperatura después de cerrar la puerta
- Sistema de gestión de energía con protección contra picos de baja tensión y reducción / aumento del voltaje
- Sistema de reserva de seguridad de CO2 o nitrógeno líquido opcional para proporcionar una mayor protección en caso de fallos mecánicos o de alimentación.
- Registrador gráfico incorporado opcional para realizar una monitorización continua
- Dos orificios de acceso (25 mm)
- Superficie exterior de acero laminado en frío de gran espesor con un acabado con recubrimiento de pintura en polvo que resiste al desconchado y al óxido
- Interior de acero inoxidable en cuatro tamaños: 240, 320, 400 y 600 l (13, 17, 23 y 28 pies cúbicos) para adaptarse al espacio específico del laboratorio y a los requisitos de capacidad
- Aislamiento de poliuretano expandido in situ de 127 mm (5 pulg)
- Estantes resistentes y macizos de acero inoxidable que soportan la carga total de productos
- Asa de puerta ergonómica y apta para candado
- Panel de control por microprocesador fácil de usar y a la altura de los ojos
- Orificio de escape de vacío que permite el fácil acceso tras la apertura de puertas
- Filtro de aire fácil de extraer
Especificaciones
Ultracongelador, vertical | |
Outer (1), Inner (5) | |
5 | |
Espuma de poliuretano | |
Powder-coated Steel | |
150 lb. | |
CE, cULus, FDA Class I, UL | |
Push Button LED | |
La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información | |
Alarma, grabadora | |
Tinta para 7 días o sin tinta (opcional) | |
No disponible | |
No disponible | |
Smart-Vue Compatible | |
Buck/Boost |
De -50 °C a -86 °C | |
1 | |
Acero laminado en frío | |
Con pintura galvanizada, estándar, acero inoxidable, opcional | |
2 | |
68 kg | |
Vertical | |
HERAfreeze | |
Opcional | |
KeyLock, Padlock Standard | |
RS-485, de 4 a 20 mA, contactos en seco, estándar, sonda PT100 opcional | |
Funcionamiento estándar | |
CO2 o LN2 opcional | |
Buck/Boost | |
R404A (1.ª etapa), R508B (2.ª etapa) |