Learn More
Thermo Scientific™ Ultracongeladores verticales HERAfreeze™ serie HFU T de - 86 °C
Proteja una gran cantidad de muestras en una única área mediante estos ultracongeladores verticales.
Descripción
Proteja una gran cantidad de muestras en una única área mediante ultracongeladores verticales Thermo Scientific™ HERAfreeze™ serie HFU T de - 86 °C. Estos congeladores ofrecen una seguridad y un rendimiento térmico excepcionales a través de la ingeniería de vanguardia y son respetuosos con el medio ambiente, ya que emplean refrigerantes sin CFC/HCFC. Disponibles en cinco tamaños, almacenan entre 300 y 700 cajas de 5 cm (2 pulg) por congelador.†
Personalice el congelador mediante distintas características opcionales, que incluyen un sistema de reserva de nitrógeno líquido y CO2, registradores gráficos, soluciones de gradillas de inventario de acero inoxidable y opción de bloqueo sin manos.
- La tecnología del panel de aislamiento al vacío y de la cabina aumenta la capacidad interna de viales de 5,08 cm (2 pulg) hasta un 4,2 %‡, lo que supone hasta un 76 % más de capacidad con el mismo tamaño† gracias a los tubos CryoBank de 1 ml.
- Compresores de alta eficiencia para alcanzar niveles excelentes de rendimiento y fiabilidad
- Almacenamiento de hasta 126 kg (278 libras) de carga (según modelo de congelador) en cada uno de nuestros estantes de acero inoxidable reforzados.
- La junta calefactada 4x7 proporciona cuatro puntos de contacto de seguridad y siete zonas de protección, de manera que maximiza la temperatura de la cabina y elimina la acumulación de escarcha.
- Cinco puertas interiores con aislamiento de poliestireno que mantienen la temperatura de la cabina durante su apertura y que incluyen imanes de tierras raras integrados, por lo que se eliminan los imanes o mecanismos de cierre expuestos.
- Panel de control con pantalla táctil que permite realizar una monitorización constante del estado del congelador y que proporciona acceso a un registro detallado de todos los eventos. El puerto USB integrado facilita la descarga de los registros de temperatura y registros de eventos en una unidad portátil, o bien los ajustes de un congelador a otro.
- Almacenamiento de hasta 15 años de datos de temperatura y actividades en el sistema informático integrado.
- Sistema de gestión de energía que protege de muy diversas variaciones de tensión y es de fácil acceso a través de la pantalla táctil.
- Su excepcional reserva de BTU (Unidad Térmica Británica) acorta los tiempos de recuperación tras la apertura de las puertas para proteger la integridad de las muestras.†
- El modo de alto rendimiento proporciona la variación máxima y la uniformidad de temperatura más ajustadas‡: para la mayor parte de las aplicaciones, el modo de ahorro de energía ofrece un control excelente de la temperatura y hasta un 15 % de ahorro en el uso energético.
- Intercambiador térmico de placas soldadas para conseguir una transferencia térmica más eficaz; juntas soldadas de inducción para reducir las posibles fugas y mejorar la fiabilidad
- Maximización de la capacidad de almacenamiento de muestras de los congeladores a la vez que se reduce el espacio físico del congelador dentro del laboratorio
- Los congeladores le permiten ahorrar hasta un 15 % en el consumo de energía con el modo de ahorro de energía‡; también puede seleccionar el modo de alto rendimiento para aplicaciones que requieran una uniformidad de la temperatura muy ajustada, todo ello a través de una interfaz con pantalla táctil fácil de usar.
- Los contactos de telealarma poseen una salida de 4-20 miliamperios compatible con los sistemas de control y alarmas externos.
- Dos orificios de acceso de 25 mm (1 pulg) en la parte trasera para el uso de sondas externas o instrumentos.
- El filtro lavable fácil de extraer ofrece protección antipolvo en el condensador para evitar que descienda el rendimiento de la refrigeración y aumente el riesgo de deterioro de las muestras.
‡En comparación con los modos de alto rendimiento y ahorro de energía
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.