Learn More
Cloruro de hexaaminocobalto(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10534-89-1 | H18Cl3CoN6 | 267.47 g/mol
21.75€ - 132.00€
CAS | 10534-89-1 |
---|---|
Fórmula molecular | H18Cl3CoN6 |
Peso molecular (g/mol) | 267.47 |
Número MDL | MFCD00036304 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10782582
|
Thermo Scientific Acros
405310050 |
5 g | Frasco de vidrio |
21.75€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10442761
|
Thermo Scientific Acros
405310250 |
25 g | Frasco de vidrio |
51.95€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10422975
|
Thermo Scientific Acros
405311000 |
100 g | Frasco de vidrio |
132.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
10534-89-1 | |
H18Cl3CoN6 | |
267.47 | |
MFCD00036304 |
Especificaciones
Hexaamminecobalt(III) chloride | |
10534-89-1 | |
98.5% min. (Argentometry) | |
[Co(NH3)6]Cl3 | |
15, 4710 | |
267.47 | |
99% |
217°C | |
Polvo | |
H18Cl3CoN6 | |
MFCD00036304 | |
Solubility in water: soluble | |
267.47 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Susceptible de provocar cáncer en caso de inhalación.
Declaración GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar la zona con abundante agua y jabón.
En caso de ventilación inadecuada, usar protección respiratoria.
EN CASO DE INHALACIÓN:Si la persona respira con di
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 234-103-9
- Hexaamminecobalt(III) chloride
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Hexaamminecobalt(III) chloride