Learn More
Bromuro de hexadeciltrimetilamonio, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11621789
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
CAS: 57-09-0 | C19H42BrN | 364.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-09-0
Fórmula molecular C19H42BrN
Peso molecular (g/mol) 364.46
Número MDL MFCD00011772
Clave InChI LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 5974
ChEBI CHEBI:3567
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexadecyltrimethylammonium bromide
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Punto de fusión 230.0°C
Información de descomposición >230°C
Cantidad 2.5 kg
Temperatura de inflamación 244°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Tambor de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal CH3(CH2)15N(CH3)3Br
Beilstein 04, IV, 819
Fieser 15,77
Índice Merck 15, 2024
Sinónimo Cetrimonium bromide, Cetyltrimethylammonium bromide, CTABr
Información de solubilidad Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol (>200g/L at 20 °C), ethanol, insoluble in benzene, diethyl ether, chloroform, sparingly soluble in acetone
Nombre IUPAC hexadecil(trimetil)azanio;bromuro
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.45
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexadecyltrimethylammonium bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.