Learn More
Ácido hexafluorosilícico, solución acuosa 35 % p/p, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7058427
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
CAS: 16961-83-4 | F6H2Si | 144.091 g/mol
Hexafluorosilicic acid is commonly used as a source of fluoride. It is converted to a variety of useful hexafluorosilicate salts. It is also used as an electrolyte in the Betts electrolytic process for refining lead. It is an important organic reagent for cleaving Si-O bonds of silyl ethers. Further, it is used as wood a preservation agent and also used in surface modification of calcium carbonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido hexafluorosilícico se usa comúnmente como fuente de fluoruro. Se convierte en una variedad de útiles sales de hexafluorosilicato. También se utiliza como electrolito en el proceso electrolítico de Betts para refinar el plomo. Es un importante reactivo orgánico para la escisión de los enlaces Si-O de los éteres silílicos. Además, se utiliza como agente de preservación de la madera y también se utiliza en la modificación de la superficie de carbonato de calcio.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible en agentes oxidantes fuertes, metales, álcalis, ácidos fuertes, gres y vidrio.
CAS 16961-83-4
Fórmula molecular F6H2Si
Peso molecular (g/mol) 144.091
Número MDL MFCD00036289
Clave InChI OHORFAFFMDIQRR-UHFFFAOYSA-P
Sinónimo hexafluorosilicic acid, fluorosilicic acid, dihydrogen hexafluorosilicate, silicate 2-, hexafluoro-, dihydrogen, hexafluorosilicon 2-; hydron, dihydrogen hexafluorosilanediuide, silicofluoridd, hexafluorosilic acid, hydrofluorosilic acid, kieselfluorwasserstoffsaure
PubChem CID 21863527
Nombre IUPAC hexafluorosilicio(2-);hidro
SMILES [H+].[H+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Punto de ebullición 108°C to 109°C
Nombre del producto químico o material Hexafluorosilicic acid
Cantidad 100 g
Fórmula lineal H2SiF6
Número UN UN1778
Índice Merck 14,4182
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.09
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. ac. al 35%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexafluorosilicic acid, 35% w/w aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Fluorosilicic acid