Learn More
Hexametildisiloxano, grado NMR, 99,7 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11303876
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 107-46-0 | C6H18OSi2 | 162.379 g/mol
Hexamethyldisiloxane is used as a solvent in organic reactions. It finds application as an international standard for 1H NMR spectroscopy for calibrating chemical shift. Further, it is used in liquid bandages to protect skin from irritation. In addition, it is used to measure tissue oxygen tension as a receptor molecule.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hexametildisiloxano se utiliza como disolvente en reacciones orgánicas. Se aplica como estándar internacional para la espectroscopia de 1H RMN para calibrar el desplazamiento químico. Además, se utiliza en vendas líquidas para proteger la piel de la irritación. También se utiliza para medir la presión tisular de oxígeno como molécula receptora.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, bases y oxígeno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-46-0
Fórmula molecular C6H18OSi2
Peso molecular (g/mol) 162.379
Número MDL MFCD00008265
Clave InChI UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexamethyldisiloxane, disiloxane, hexamethyl, hexamethyl disiloxane, oxybis trimethylsilane, fluka ag, hmdso, bis trimethylsilyl ether, belsil dm 0.65, bis trimethylsilyl oxide
PubChem CID 24764
ChEBI CHEBI:78002
Nombre IUPAC trimetil(trimetilsililoxi)silano
SMILES C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
Spécification
Punto de ebullición 100°C to 101°C
Nombre del producto químico o material Hexamethyldisiloxane
Punto de fusión -67°C
Cantidad 100 g
Fórmula lineal (CH3)3SiOSi(CH3)3
Número UN UN1993
Beilstein 1736258
Temperatura de inflamación −2°C (28°F)
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.38
Porcentaje de pureza 99.7%
Grado NMR
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.377
Densidad 0.764
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis