Learn More
Hexametilditin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 661-69-8 | C6H18Sn2 | 327.63 g/mol
52.90€ - 552.00€
CAS 661-69-8
Fórmula molecular C6H18Sn2
Peso molecular (g/mol) 327.63
Número MDL MFCD00008277
Clave InChI CCRMAATUKBYMPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexamethylditin, hexamethyldistannane, distannane, hexamethyl, pennsalt td 5032, stannane, hexamethyldi, ch3 3sn 2, dimer, bis, tin, hexamethyldi, distannane, hexamethyl-8ci,9ci
PubChem CID 6327618
SMILES C[Sn](C)(C)[Sn](C)(C)C
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11438277
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17638.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11448277
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17638.06
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11458277
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17638.14
25 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
It is used to prepare aryl tin compounds for microwave-assisted Stille cross-coupling with halo pyridines or copper-mediated O-arylation of phenols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza para preparar compuestos de estaño aril para el acoplamiento cruzado de Stille asistido por microondas con halo piridinas o o-arilación de fenoles mediada por cobre.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Sensible al aire. Mantener alejado de agentes oxidantes, calor y aire. Almacénese bajo gas inerte.
Especificaciones
661-69-8
327.63
CCRMAATUKBYMPA-UHFFFAOYSA-N
6327618
C6H18Sn2
MFCD00008277
hexamethylditin, hexamethyldistannane, distannane, hexamethyl, pennsalt td 5032, stannane, hexamethyldi, ch3 3sn 2, dimer, bis, tin, hexamethyldi, distannane, hexamethyl-8ci,9ci
C[Sn](C)(C)[Sn](C)(C)C
Especificaciones
Hexamethylditin
23°C
85°C (45 mmHg)
Characteristic
(CH3)3SnSn(CH3)3
MFCD00008277
3600327
hexamethylditin, hexamethyldistannane, distannane, hexamethyl, pennsalt td 5032, stannane, hexamethyldi, ch3 3sn 2, dimer, bis, tin, hexamethyldi, distannane, hexamethyl-8ci,9ci
CCRMAATUKBYMPA-UHFFFAOYSA-N
trimetilestaño
6327618
97%
661-69-8
1.58
61°C (142°F)
C6H18Sn2
1.541
UN2788
Air sensitive
Not miscible or difficult to mix in water.
C[Sn](C)(C)[Sn](C)(C)C
327.63
327.59
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H300-H310-H227
Mortal en caso de ingestión.
Mortal en contacto con la piel.
Líquido combustible.
P210-P235-P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P310-P312-P314-P330-P361-P363-P370+P378q-P501c
H227-H300+H310+H330-H335-H336-H373
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:COMPUESTOS DE ORGANOTINA, LÍQUIDO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 211-549-2
missing translation for 'rtecsNumber' : WH8280000.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Mantener frío; almacenar bajo argón