Learn More
Hexametilenoimina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 111-49-9 | C6H13N | 99.177 g/mol
26.43€ - 74.97€
CAS | 111-49-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H13N |
Peso molecular (g/mol) | 99.177 |
Número MDL | MFCD00006934 |
Clave InChI | ZSIQJIWKELUFRJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | hexamethyleneimine, homopiperidine, hexahydroazepine, hexahydro-1h-azepine, perhydroazepine, 1h-azepine, hexahydro, hexamethylenimine, azacycloheptane, azepan, hexamethylene imine |
PubChem CID | 8119 |
ChEBI | CHEBI:32616 |
Nombre IUPAC | azepano |
SMILES | C1CCCNCC1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11406916
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24007.AE |
100 mL |
26.43€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11416916
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24007.AP |
500 mL |
74.97€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Hexamethyleneimine is used as a pharmaceutical product and raw material for rubber products. It is also used as a intermediate for agrochemicals, zeolites, dyes , inks, rubber chemicals, textile chemicals, corrosion inhibitors, ore flotation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa hexametilenoimina se utiliza como producto farmacéutico y materia prima para productos de caucho. También se utiliza como intermediario para productos agroquímicos, zeolitas, colorantes, tintas, productos químicos de caucho, productos químicos textiles, inhibidores de corrosión y la flotación de minerales.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes y ácidos.
111-49-9 | |
99.177 | |
ZSIQJIWKELUFRJ-UHFFFAOYSA-N | |
8119 | |
azepano |
C6H13N | |
MFCD00006934 | |
hexamethyleneimine, homopiperidine, hexahydroazepine, hexahydro-1h-azepine, perhydroazepine, 1h-azepine, hexahydro, hexamethylenimine, azacycloheptane, azepan, hexamethylene imine | |
CHEBI:32616 | |
C1CCCNCC1 |
Especificaciones
Hexamethyleneimine | |
-37°C | |
138°C to 139°C | |
Ammonia-like | |
1.466 | |
UN2493 | |
hexamethyleneimine, homopiperidine, hexahydroazepine, hexahydro-1h-azepine, perhydroazepine, 1h-azepine, hexahydro, hexamethylenimine, azacycloheptane, azepan, hexamethylene imine | |
ZSIQJIWKELUFRJ-UHFFFAOYSA-N | |
azepano | |
8119 | |
99.18 |
111-49-9 | |
0.88 | |
22°C (71°F) | |
C6H13N | |
MFCD00006934 | |
1084 | |
Fully miscible in water. | |
C1CCCNCC1 | |
99.177 | |
CHEBI:32616 | |
≥98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H225-H300-H314-H318-H312-H332
Líquido y vapor altamente inflamables.
Mortal en caso de ingestión.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de inhalación.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H225-H300-H314-H331.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:HEXAMETILENEIMINA
missing translation for 'einecsNumber' : 203-875-9
missing translation for 'rtecsNumber' : CM3150000
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes