Learn More
Hexane, Laboratory Reagent, ≥95%, Honeywell™
Laboratory Reagent,≥95%
74.71€ - 669.43€
CAS | 110-54-3 |
---|---|
Formula molecolare | C6H14 |
Molecular Weight (g/mol) | 86.18 |
Numero MDL | MFCD02179311 |
InChI Key | VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes |
PubChem CID | 8058 |
ChEBI | CHEBI:29021 |
IUPAC Name | hexano |
SMILES | CCCCCC |
Código de producto | Marca | Quantità | Imballaggio | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantità | Imballaggio | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15641860
|
Honeywell Research Chemicals
208752-1L |
1 L | Frasco de vidrio |
74.71€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15651860
|
Honeywell Research Chemicals
208752-2.5L |
2.5 L | Frasco de vidrio |
149.61€
2.50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15621870
|
Honeywell Research Chemicals
208752-6X1L |
6 x 1 L | Frasco de vidrio |
379.51€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15681860
|
Honeywell Research Chemicals
208752-4X2.5L |
4 x 2.5 L | Frasco de vidrio |
506.29€
paquete de 4 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15671860
|
Honeywell Research Chemicals
208752-25L |
25 L | Lata de acero inoxidable |
669.43€
25 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- ≥95 % para el uso general en laboratorio.
110-54-3 | |
86.18 | |
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N | |
8058 | |
hexano |
C6H14 | |
MFCD02179311 | |
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes | |
CHEBI:29021 | |
CCCCCC |
Especificaciones
Hexane | |
110-54-3 | |
0.659g/mL at 25°C | |
0.077 | |
453°F | |
n20/D 1.375(lit.) | |
CH3(CH2)4CH3 | |
132mmHg (20°C), 256mmHg (37.7°C), 5.2psi (37.7°C) | |
1730733 | |
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N | |
hexano | |
8058 | |
86.18g/mol | |
Reactivo de laboratorio |
-95°C | |
Incolora | |
69°C | |
−26°C (−14.8°F) | |
Líquido | |
C6H14 | |
MFCD02179311 | |
UN1208 | |
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes | |
CCCCCC | |
86.18 | |
CHEBI:29021 | |
≥95% |
Seguridad y manipulación
P210-P260-P280-P301 + P310-P370 + P378-P403 + P235
H225-H304-H315-H336-H361f-H373-H411
missing translation for 'dotInformation' : Class 3 - PG 2 - Hexanes
missing translation for 'einecsNumber' : 203-777-6
missing translation for 'rtecsNumber' : MN9275000