Learn More
Hexanos, 99 %, reactivo ACS, mezcla de isómeros, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-216885 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio EcoSafPak™
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 litros
2.50 LT
500 ML
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 92112-69-1 | C6H14
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS 92112-69-1
Fórmula molecular C6H14
Número MDL MFCD00009520
Sinónimo Hex
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexanes
Punto de fusión -95.0°C
Nombre de nota Mixture of isomers
Densidad 0.6590g/mL
Punto de ebullición 69.0°C
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación −22°C
Envase Frasco de vidrio EcoSafPak™
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3748 to 1.3810
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Residuos después de la evaporación 0.001% max.
Gravedad específica 0.659
Ácido valorable 0.0003 meq/g max.
Fórmula lineal CH3(CH2)4CH3
Presión de vapor Vapor Pressure: 160mbar at 20°C
Viscosidad 0.31 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 142
Índice Merck 14, 4694
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.18
Porcentaje de pureza 99%
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexanes
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.