Learn More
Hexanos, isómeros mezclados, ACS, 98,5 + %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7050018
1 L, 1 litro
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
4 litros
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 92112-69-1 | C6H14 | 86.18 g/mol
Hexane mixed isomers is used in the laboratory to extract oil and grease contaminants from water and soil for analysis. As a non-polar solvent, it is used in chromatography. It plays important role in the preparation of glues for shoes, leather products, and roofing. It is also used for reactions that involve very strong bases such as the preparation of Grignard reagents. Also involved in the preparation of organolithiums compounds namely butyl lithium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
CAS 92112-69-1
Fórmula molecular C6H14
Peso molecular (g/mol) 86.18
Número MDL MFCD00009520
Clave InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
Nombre IUPAC hexano
SMILES CCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexanes
Punto de fusión -95°C
Nombre de nota Mixed isomers
Color Incolora
Densidad 0.67 g/mL
Punto de ebullición 65°C to 70°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación <-23°C (-9°F)
Forma física Líquido, mezcla de 5 isómeros
Índice de refracción 1.3795
Número UN UN1208
Información de solubilidad Miscible with alcohol,chloroform,acetone and ether. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.18
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Grado ACS
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Hexanos, isómeros mezclados, ACS, 98,5 + %, Thermo Scientific Chemicals >