Learn More
Hexanos, isómeros mezclados, grado Ambiental, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7052006
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 92112-69-1 | C6H14 | 86.18 g/mol
Hexane mixed isomers is used in the laboratory to extract oil and grease contaminants from water and soil for analysis. As a non-polar solvent, it is used in chromatography. It plays an important role in the preparation of glues for shoes, leather products and roofing. It is also used for reactions that involve very strong bases such as the preparation of Grignard reagents. It is also involved in the preparation of organolithiums compounds namely butyl lithium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
CAS 92112-69-1
Fórmula molecular C6H14
Peso molecular (g/mol) 86.18
Número MDL MFCD00009520
Clave InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
Nombre IUPAC hexano
SMILES CCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexanes
Punto de fusión -95°C
Nombre de nota Mixed isomers
Color Incolora
Densidad 0.67 g/mL
Punto de ebullición 65°C to 70°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación <−23°C (−9°F)
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3795
Número UN UN1208
Información de solubilidad Miscible with alcohol,chloroform,acetone and ether. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.18
Grado Medioambiente
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexanes, mixed isomers, Environmental Grade
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: n-Hexane, 3-Methylpentane, 2-Methylpentane, Methylcyclopentane