Learn More
Hexanes, Optima™ for HPLC and GC, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 L
4 L
Envase:
Botella ámbar de cuello ancho
Vidrio sodocálcico ámbar
Vidrio ámbar Safe-Cote™
missing translation for 'unitSize'
1 litro
4 litros
Beschreibung
Disolvente versátil y de alta pureza adecuado para HPLC, espectrofotometría, GC/MS y análisis de residuos de pesticidas
- Mezcla de hexanos en la que el contenido de n-hexano es ≥ 60 %
- Revisado para contaminantes fluorescentes y absorbentes de rayos UV para reducir las interferencias y permitir líneas base más suaves
- Probado por GC-ECD para asegurar niveles mínimos de residuos halogenados (≤ 10 ng/l) para demostrar la idoneidad para el análisis de pesticidas y probado para idoneidad de GC/MS
- También cumple las especificaciones ACS
- Para uso exclusivo en investigación.
Spezifikation
Spezifikation
Nombre del producto químico o material | Hexanes |
Punto de fusión | -95°C |
Absorbancia | 1 AU max. at 195nm, 0.25 AU max. at 210nm, 0.07 AU max. at 220nm, 0.005 AU max. at 254nm |
Color | Incolora |
Densidad | 0.659g/cm³ |
Punto de ebullición | 69°C |
Cantidad | 1 L |
Temperatura de inflamación | −95°C (−139°F) |
Identificación | Pass test |
Envase | Botella ámbar de cuello ancho |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hexanes
- Peligro
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: hexane
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur