Learn More
Thermo Scientific™ Estufas de vacío de alta temperatura
Elimine el descontrol de la temperatura utilizando esta estufa de vacío. Obtenga tranquilidad gracias al controlador de seguridad y el termostato de respaldo integrados que proporcionan protección contra sobrecalentamientos.
Especificaciones
Material de la cámara | Acero inoxidable |
---|---|
Tipo | Estufa de vacío |
Pantalla | LED (2) |
Material | Acero de gran espesor y con recubrimiento de pintura en polvo |
N.º de estantes | 2 |
Descripción
Elimine el descontrol de la temperatura utilizando las estufas de vacío de alta temperatura Thermo Scientific™. Obtenga tranquilidad gracias al controlador de seguridad y el termostato de respaldo integrados que proporcionan protección contra sobrecalentamientos.
Funcionamiento:
- Temperatura controlada digitalmente
- Dos pantallas LED muestran las condiciones del horno.
- Control de vacío y válvulas de escape en la parte frontal para facilitar la supervisión
Fabricación:
- Los calentadores radiantes de las paredes montados en la parte exterior conservan el espacio de trabajo de la cámara y eliminan los riesgos de los calentadores de rejilla.
- Los accesorios de compresión del lateral admiten tubos de 0,6 cm (0,25 pulg) de D. E. para la bomba y las conexiones de aire.
- El exterior resistente es de acero de gran espesor y cuenta con recubrimiento de pintura en polvo.
- La ventana de vidrio de la puerta permite ver las muestras.
- Los dos estantes cromados ajustables mejoran la conducción de calor a las muestras y se pueden extraer fácilmente para su limpieza.
- El interior de acero inoxidable es resistente a la corrosión.
- Los conductos de vacío y aire son tubos de acero inoxidable resistentes a la corrosión para una limpieza óptima de la cámara y un rendimiento a largo plazo.
Modelo 3625A:
- Cuenta con un temporizador programable a siete días que aplica ciclos de encendido y apagado del horno hasta ocho veces al día.
- Se ejecuta con un controlador de ajuste único.
- Admite hasta ocho estantes.
Recomendado para:
- Desecación
- Inclusión mediante vacío
- Placas
- Control de procesos
- Atmósfera inerte
Especificaciones
Acero inoxidable | |
LED (2) | |
2 | |
50/60 Hz |
Estufa de vacío | |
Acero de gran espesor y con recubrimiento de pintura en polvo | |
Cromado |