Learn More
Hamilton™ Puntas de pipeta de CO-RE no estériles, sin filtro, conductoras de 1000 μl
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
paquete de 3840
Descripción
- Punta de 95,1 mm de longitud
- Etiqueta con código de color: blanco
- Se puede utilizar con canales de pipetas de 1000 μl/cabezal de sonda CO-RE 96
- Detección del nivel de líquido basada en la presión (pLLD) y capacitiva (cLLD) con versión conductora (negra)
- Seguridad del proceso gracias al desplazamiento de aire controlado y al control de aspiración y dispensación totales
Especificaciones
Especificaciones
Color | Negra |
Volumen (métrico) | 1000 μl |
Esterilidad | No estéril |