Learn More
Julabo™ Baños circulantes de calefacción ultra baja HighTech™ con refrigeración por agua
Intervalo de temperatura de -90 °C a 150 °C, con tiempos cortos de calentamiento y enfriamiento
Marca: Julabo™ 9352791N
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los baño de circulación refrigerados ultra bajos JULABO para calefacción y refrigeración son ideales para tareas de regulación de temperatura externa. Los potentes sistemas de la bomba de circulación y las altas capacidades de calefacción y refrigeración garantizan tiempos de calentamiento y enfriamiento cortos. El ACC (control de refrigeración activo) funciona en todo el intervalo de temperaturas de funcionamiento, con una función de ahorro de energía en forma de control proporcional de la capacidad de refrigeración en las unidades de refrigeración 'FP'. Una rejilla de ventilación de fácil extracción permite limpiar fácilmente la inevitable acumulación de polvo que se produce en la mayoría de los sistemas de refrigeración. Todas las unidades están equipadas con asas o ruedas para facilitar el transporte y todos los modelos vienen con un grifo de drenaje delantero que permite drenar el líquido del baño fácilmente. Además, todos los instrumentos poseen un aislamiento mejorado para ayudar a evitar la formación de hielo y todos tienen una pantalla visual del nivel de líquido. Con cada unidad se incluyen dos conectores dentados para un diámetro interno de 8 mm y 12 mm (conexiones de bomba hembra M16 × 1). Conexión de agua de refrigeración G de 19,05 mm (3/4 pulgadas) macho con accesorios dentado para tubos de 12,07 mm (1/2 pulgadas) de diámetro interior- Pantalla VFD comfort (fluorescente de vacío)
- Pantalla de diálogo LCD retroiluminada para un funcionamiento interactivo cómodo
- Teclado para ajustes, valores de advertencia / seguridad y funciones de menú
- ICQ (Control de cascada inteligente), control de temperatura de optimización automática
- TCF (Funciones de control de temperatura) para optimizar el comportamiento de control
- Calibración de 3 puntos ATC
- Conexión de sensor externo PT100 para medición y control
- Smart pump, etapas de la bomba ajustables electrónicamente
- Sistema de alerta rápida de nivel de líquido bajo (DBGM 203 06 059.8)
- Corte ajustable de alta temperatura, visible a través de la pantalla
- Interfaz RS232/RS485 para la comunicación en línea
- Programador integrado para los 60 pasos de 6 programas
- Conexiones para la válvula solenoide y la bomba de refuerzo HSP
- Control de enfriamiento proporcional
- Control de enfriamiento activo
- Versiones de voltaje disponibles: 400 V/3 Ph. /: 230 V, 50 Hz, 3 Ph. /: 230 V, 50 Hz, 3 Ph. 60 Hz
- Accesorio de módulo electrónico con conexiones analógicas disponible
- Apertura opcional de baño de 28 cm × 23 cm en lugar de la boca de llenado
- Accesorios para el calefactor de refuerzo HST y la bomba de refuerzo HSP
Especificaciones
22 L | |
Sin panel superior | |
Circulador SL; orificio de llenado | |
76 × 59 × 116 cm | |
589,28 mm | |
200,66 mm | |
3 x 230 V | |
60 Hz |
De -90 °C a +100 °C | |
3 kW | |
FPW90-SL | |
759,46 mm | |
1160,78 mm | |
214,09 kg | |
32 A |