Learn More
Nickel Electro™ Tapa abatible
Vea las muestras mejor con una tapa semitransparente. La tapa con bisagras Nickel Electro™ maximiza el área del baño mientras usa su forma para gotear condensación de nuevo en el baño.
128.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Reducir la evaporación del agua, evitar la contaminación de muestras y del agua y ahorrar energía
Ver más especificaciones
Includes: dimForUseWithEquipment
Requires: ForUseWithApplication
Productos 2
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
12768888
Ver documentos
Nickel Electro™
GL1-14
Baños de agua sin agitación de 14 l
128.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 24-07-2025
Añadir a la cesta
11419519
Ver documentos
Nickel Electro™
GL1-4
Baños sin agitación de 2 y 4 l
128.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Ligero
  • Semitransparente
  • Gotea condensación de nuevo en el baño
Tapa transparente, con bisagras, perfil alto, asa
Especificaciones
Especificaciones
Reducir la evaporación del agua, evitar la contaminación de muestras y del agua y ahorrar energía