Learn More
Cytiva Columnas HiPrep™ IMAC FF 16/10
Para optimizar la purificación de proteínas marcadas con histidina a escala de laboratorio
Marca: Cytiva 28-9365-52
Descripción
IMAC Sepharose™ 6 Fast Flow está preempaquetado en columnas HiPrep de 20 ml para aumentar la escala. El medio consiste en 90 μm de gránulos de agarosa muy entrecruzada, a la que se ha acoplado covalentemente un grupo quelante. Este grupo puede cargarse con iones metálicos adecuados, específicos para la proteína objetivo. El tamaño del gránulo permite propiedades de flujo alto; la baja fuga de iones metálicos retiene la actividad de la proteína purificada.
Especificaciones:
IMAC Sepharose 6 Fast Flow
- Matriz: agarosa altamente entrecruzada, 6 %
- Tamaño de partícula medio: 90 μm
- Capacidad de unión (dependiente de proteínas/iones): aproximadamente 40 mg de proteína marcada con histidina/ml de medio cuando se carga con Ni2+
- Compatibilidad: Estable en todos los tampones de uso común
- Estabilidad química (medio sin carga) una semana, 40 °C: 0,01 M HCl, 0,1 M NaOH; 12 h: 1 M NaOH, 70 % de ácido acético; 1 h 2 % de SDS analizado; 30 min de 30 % de 2-propanol analizado
- Estabilidad (pH, con medio no cargado con iones metálicos): De 3 a 12 (largo plazo), de 2 a 14 (corto plazo)
- Temperatura de almacenamiento: 20 % etanol; de 4 ° a 30 °C
Columnas preempaquetadas HiPrep
- Volumen: 20 ml
- Dimensiones: 1,6 × 10 cm
- Presión máxima durante el funcionamiento: 1,5 bar (0,15 MPa, 22 psi)
- Límite de presión del hardware: 5 bar (0,5 MPa, 73 psi)
Especificaciones
0,01 M de HCl, 1 M de NaOH, ácido acético al 70 %, SDS al 2 %, 2-propanol al 30 % | |
20 ml | |
16 mm | |
3,93 in | |
< 10 l/min | |
1,5 bar | |
De 45 a 165 μm | |
De 4° a 30 °C | |
IMAC y purificación posterior de proteínas etiquetadas con polihistidina |
Columna 6 FF HiTrap IMAC Sepharose | |
0,62 in | |
1 x 20 ml | |
100 mm | |
Polipropileno | |
De 3 a 12 | |
Agarosa entrecruzada al 6 % | |
Ion Exchange Column |
Seguridad y manipulación
- HiPrep IMAC FF 16/10
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol