Learn More
Cytiva Columnas HiPrep™ Sephacryl™ S-100 HR
Recuperación máxima y adsorción mínima no específica
865.00€ - 1248.00€
Especificaciones
Cantidad Unidad
Tamaño de partículas 25-75 μm
Para utilizar con (equipo) Sistemas AKTA™ de baja a media presión
Tipo de producto Sephacryl HR Column
Para utilizar con (aplicación) Separación de biomoléculas con recuperación máxima y adsorción mínima no específica con estabilidad química y física a largo plazo resultante de la matriz hidrofílica, rígida de Allyl Dextran/Bisacrilamida
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Caudal Volumen del lecho Diámetro interior (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Caudal Volumen del lecho Diámetro interior (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10369334
Ver documentos
Cytiva
17-1194-01
< 1,3 ml/min 320 ml 2,6cm
1248.00€
cada uno
10146364
Ver documentos
Cytiva
17-1165-01
<0,5 ml/min 120 ml 1,6cm
865.00€
cada uno
Descripción
Descripción
  • Estabilidad química y física a largo plazo a partir de la matriz hidrofílica, rígida de alilo dextrano/bisacrilamida.
  • Caudal lineal recomendado de 5 hasta 15 cm/h.
Diseñado para separar péptidos y proteínas pequeñas.
Especificaciones
Especificaciones
Unidad
Sistemas AKTA™ de baja a media presión
Separación de biomoléculas con recuperación máxima y adsorción mínima no específica con estabilidad química y física a largo plazo resultante de la matriz hidrofílica, rígida de Allyl Dextran/Bisacrilamida
60 cm
1,5 bar [0,15 MPa] (22 psi)
Dextrano de alilo N, N’-metilenobisacrilamida
Entre 4 °C y 30 °C, etanol al 20 %
25-75 μm
Sephacryl HR Column
23,62 in
Polipropileno
De 3 a 11
Péptidos y proteínas pequeñas
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • HiPrep 26/60 Sephacryl S-100 HR
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.