Learn More
Cytiva His SpinTrap™ TALON™
Columna de centrifugación de un solo uso para purificación de alta pureza de proteínas etiquetadas con histidina
Marca: Cytiva 29000593
Descripción
Ofrece una selectividad diferente a la de los medios de cromatografía cargados con níquel
Especificaciones:
- Ligando - Cobalto-IMAC Superflow TALON
- Matriz - Agarosa entrecruzada, 6 %
- Tamaño de partícula: 60 -160μm
- Capacidad de unión/ml: hasta 20 mg de proteína marcada con histidina
- Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: 3 a 12
- Tamaño completo del envase - 50 × 100 μl
- Volumen del lecho: 100 μl
Especificaciones
50 x 100 μl | |
4°C a 8°C | |
Columna His SpinTrap Talon preempaquetada | |
Agarosa entrecruzada al 6 % | |
Talon Superflow Cobalto-IMAC |
Para la purificación de alta pureza de proteínas etiquetadas con histidina | |
Hasta 20 mg de proteína marcada con histidina | |
60 - 160 μm | |
100 μl |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: methanol, ethanol