Learn More
Cytiva Columna preempaquetada HIC HiScreen, Capto Butil
Código de producto. 11320362 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Destinado a purificaciones de paso inicial e intermedio que requieren un medio con hidrofobicidad baja a media.
  • Capto Butyl a menudo trabaja eficientemente con concentraciones de sal bastante bajas
  • Pequeño volumen de lecho para obtener resultados rápidos y un consumo mínimo de muestras/tampones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Caudal < 600 cm/h
Material Polipropileno
Tipo de ligando Butilo
Tamaño de partículas 75 μm (tamaño de partícula medio de la distribución de volumen acumulada)
Contenido y almacenamiento 4 °C a 30 °C, etanol al 20 %
Tipo de columna HIC Column
compliance-icons
Nombre del producto
  • HiScreen Capto Butyl, 1 x 4.7 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol