Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibidor IV de la histona acetiltransferasa, CPTH2
81.00€ - 118.00€
CAS 357649-93-5
Fórmula molecular C14H14ClN3S
Sinónimo Inhibidor IV de HAT; inhibidor de la Gcn5p
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15437139
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
J65939.MA
10 mg
118.00€
10 miligramos
15427139
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
J65939.#0
5 mg
81.00€
5 miligramos
Descripción
Descripción
Histone acetylation plays an important role in regulating the chromatin structure and is tightly regulated by two classes of enzyme, histone acetyltransferases (HAT) and histone deacetylases (HDAC). Deregulated HAT and HDAC activity plays a role in the development of a range of cancers. Consequently, inhibitors of these enzymes have potential as anticancer agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Un inhibidor de la histona acetiltransferasa (HAT) que modula la red Gcn5 donde los HAT actúan como coactivadores transcripcionales
Especificaciones
357649-93-5
C14H14ClN3S
Inhibidor IV de HAT; inhibidor de la Gcn5p
Especificaciones
Marrón
Un inhibidor de la histona acetiltransferasa (HAT) que modula la red Gcn5 donde los HAT actúan como coactivadores transcripcionales
C14H14ClN3S
Inhibidor IV de HAT; inhibidor de la Gcn5p
Soluble en DMSO
Sólido
De 2 °C a 8 °C
357649-93-5
291,80g/mol
Sensible a la luz
Reactivo de transducción de señales
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Manténgase en frío