Learn More
Epredia™ Casetes HistoScreen™ en paquetes de tubos
Elimina la necesidad de esponjas o bolsas, y son perfectos para muestras de tejido de biopsia muy pequeñas. Los casetes son compatibles con las impresoras de casetes Epredia PrintMate™, cuentan con una bisagra de tapa en el borde trasero y las tapas van en paquetes sueltos, las cuales están disponibles en 12 colores diferentes.
Marca:  Epredia™ B851001GY
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16373936
  • 504.00€ / paquete de 750
Descripción
Impresión
  • El acabado superficial y las caras de impresión reforzadas están diseñados para obtener una calidad de impresión óptima
  • El diseño del tubo se ha diseñado con precisión para reducir los atascos y evitar tiempos de inactividad
Descripción macroscópica, procesamiento e inclusión
  • Se han probado el diseño y las características de flujo de los casetes para garantizar un intercambio eficaz de reactivos
  • Las fuerzas de apertura y cierre se han ajustado para facilitar su uso, a la vez que se protegen las valiosas muestras de tejido
Corte
  • Ingeniería de precisión para lograr una conexión sólida a los micrótomos
Archivo
  • La textura de la superficie del casete optimiza la capacidad de escaneo para el archivo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Malla
750/Paq.
Para su uso con impresoras PrintMate™
Tapa no acoplada, bisagra trasera
Gris
Casete HistoScreen