Learn More
Simport™ Scientific Casete de inclusión/procesamiento de tejido Histosette™ I
Diseñado para contener muestras de tejido durante el proceso de inclusión, así como en un archivo de almacenamiento. Los casetes de inclusión/procesamiento de tejido Simport™ Scientific Histosette™ I también mantienen las muestras sumergidas en líquido de forma segura.
Especificaciones
Cierre incluido | Sí |
---|---|
Material | Acetal |
Tipo de producto | Casete de tejido |
Descripción
- Fabricada con acetal
- Mantiene las muestras sumergidas en líquido de forma segura
- Resistente a la acción química de la mayoría de los disolventes histológicos
- Área de escritura anterior en ángulo de 30°
- Construcción de una sola pieza con bisagras frangibles para una fácil extracción de la tapa
- La lengüeta de montaje posterior permite un área de marcado anterior sin obstrucciones
- Se puede abrir y cerrar con la frecuencia necesaria; los casetes siempre se volverán a bloquear de forma segura
Información de órdenes
Each case contains 3 dispenser boxes of 500 cassettes.
Certifications
CE Marked
Especificaciones
Sí | |
Acetal | |
Casete de tejido |
For in vitro diagnostic (IVD) use only.