Learn More
Cytiva Columnas HisTrap™ FF: 16 x 25 mm
Se utilizan para la purificación optimizada de proteínas marcadas con histidina directamente a partir de células no clarificadas y homogeneizadas mediante cromatografía de afinidad por iones metálicos inmovilizados (IMAC). La columna Cytiva Life Sciences™ HisTrap™ FF: 16 x 25 mm es una columna lista para usar y preempaquetada con flujo rápido Ni Sepharose™ 6 precargado.
Marca:  Cytiva 17-5319-02
 Ver más versiones de este producto
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11595674
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Prepacked with precharged Ni Sepharose™ 6 Fast Flow media
  • Column material: polypropylene
  • Bed dimensions: 16 × 25mm
  • Flow velocity: <20mL/min.
  • Protein binding capacity of ∽40mg/mL media with negligible nickel ion leakage
  • Compatible with wide range of reducing agents, detergents, denaturants, and other additives
  • Simple operation with syringe, perstaltic pump, or chromatographic system
  • Columns may be connected in series to increase capacity
Medium
  • Matrix: 6% cross-linked agarose
  • Average particle size: 90μm
  • pH stability working range: 3 to 12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
5 mL
16 mm
<20 mL/min.
De 3 a 12
4°C to 30°C, 20% Ethanol
100 x 1 mL
0,6 in
HisTrap FF es una columna lista para su uso, preempaquetada con Ni Sepharose 6 Fast Flow para la purificación preparativa de proteínas recombinantes etiquetadas con histidina mediante cromatografía de afinidad de iones metálicos inmovilizados (IMAC).
Polipropileno
Agarosa entrecruzada al 6 %
5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Pre-packed Column
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol, Nickel