Learn More
Cytiva Columnas de AVB Sepharose™ HiTrap™
Permiten la purificación de los virus adenoasociados (AVV) en un solo paso con resultados de alta pureza y excelentes rendimientos. Las columnas de AVB Sepharose ™ Cytiva HiTrap™ están preempaquetadas con un medio de cromatografía de afinidad (resina) para que sean fáciles de usar en combinación con una jeringa, una bomba o un sistema cromatográfico.
1176.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Purificación en un solo paso de virus adenoasociados |
---|---|
Estabilidad | Estable en los tampones acuosos más usados |
Requisitos de almacenamiento | Almacenar la columna preempaquetada a una temperatura de 4 °C a 30 °C en etanol al 20 % y el medio, de 4 °C a 8 °C en etanol al 20 %. |
Capacidad de unión | >10 ▿12 copias génicas/ml Medición de cromatografíaμ m |
Tipo de producto | Columnas HP de AVB Sepharose HiTrap |
Código de producto | Marca | Cantidad | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11595784
|
Cytiva
28-4112-11 |
5 × 1 ml | 7 mm |
1176.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
La VB Sepharose de alto rendimiento es una resina de afinidad diseñada para la purificación de virus adenoasociados (AAV). Permiten la purificación de los virus adenoasociados en un solo paso con resultados de alta pureza y excelentes rendimientos.- Purificación en un solo paso de los virus adenoasociados
- Resina de afinidad con alta selectividad y baja adherencia de fondo
- Gran superficie para aumentar la capacidad
- Columnas HiTrap preempaquetadas para un funcionamiento sencillo con jeringas, bombas o sistemas cromatográficos
- Se espera que tenga afinidad con la mayoría de los otras subclases de virus adenoasociados
- El ligando es un fragmento 14 kD de un anticuerpo de cadena única expresado en la levadura
Especificaciones
Purificación en un solo paso de virus adenoasociados | |
Almacenar la columna preempaquetada a una temperatura de 4 °C a 30 °C en etanol al 20 % y el medio, de 4 °C a 8 °C en etanol al 20 %. | |
Columnas HP de AVB Sepharose HiTrap | |
24 - 44 μm | |
Polipropileno | |
Agarosa entrecruzada | |
Proteína 14kD recombinante |
Estable en los tampones acuosos más usados | |
>10 ▿12 copias génicas/ml Medición de cromatografíaμ m | |
< 150 cm/h | |
25 mm | |
70 psi (5 bar) | |
De 3 a 10 |
Seguridad y manipulación
- HiTrap AVB Sepharose High Performance 1 ml,5 x 1 ml
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol