Learn More
Cytiva Columna HiTrap™ Capto™ Q ImpRes
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Quantità:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Columna HiTrap preempaquetada con resina Capto Q ImpRes
- Diseñado para ofrecer calidad y flexibilidad en aplicaciones a escala de procesos
- La ampliación permite una alta resolución combinada con caudales rápidos
- La resina de Capto Q ImpRes combina un intercambiador de aniones de amonio cuaternario (Q) fuerte con una matriz de agarosa de flujo alto modificada químicamente
- La matriz proporciona una mayor rigidez de las partículas sin comprometer el tamaño de los poros para permitiralturas de lecho altas y la purificación de muestras viscosas a caudales altos
- La alta capacidad de unión, la alta velocidad de flujo y la baja contrapresión reducen los tiempos de ciclo del proceso y mejoran la productividad a escala del proceso.
- Apto para el cribaje de condiciones de selectividad, unión y elución, así como purificaciones a pequeña escala
- Optimizado para la purificación intermedia y de pulido de proteínas
- Práctico formato HiTrap para una fácil conexión a una jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía como un sistema ÄKTA
Especificaciones
Especificaciones
Descrizione | Purificación de proteínas de alta resolución |
Matrix | Agarosa de caudal alto |
Portata | <4 ml/min |
Da utilizzare con (applicazione) | Cromatografía de intercambio iónico |
Content And Storage | Almacenar a entre 4 °C y 30 °C, en etanol al 20 % |
Binding Strength | > 55 mg de BSA/ml de medio, > 48 mg de β-lactoglobulina/ml de medio |
Formato | Columna HiTrap™ |
Pressione operativa max | 5 bares (70 psi) |
Tipo di colonna | Columna preempaquetada |
Diameter (Metric) Inner Column | 7 mm |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- hitrap capto q impres
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol