Learn More
Cytiva Columnas Capto™ S IEX HiTrap™
Intercambiador de cationes de sulfoetil(S) fuerte
191.00€ - 397.00€
Especificaciones
Material de columna | Polipropileno |
---|---|
Matriz | Agarosa altamente entrecruzada con extensor de superficie de dextrano |
Para utilizar con (aplicación) | La columna de cromatografía HiTrap Capto S está preempaquetada con una resina moderna de intercambio de cationes fuerte para la purificación de proteínas a pequeña escala. |
Tipo de ligando | Grupo sulfonato |
Contenido y almacenamiento | De 4 °C a 30 °C, 0,2 M de acetato de sodio en etanol al 20 % |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11733219
|
Cytiva
17-5441-23 |
5 mL | 5 x 5 mL |
397.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10034484
|
Cytiva
17-5441-22 |
1 mL | 5 x 1 mL |
191.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Medio de alto procesamiento para captura y purificación intermedia
- Útil para la purificación a escala del proceso
- Las propiedades combinadas de alta capacidad de unión, alta velocidad de flujo y baja contrapresión reducen los tiempos de ciclo del proceso y mejoran la productividad
- La matriz de agarosa rígida permite grandes alturas de lechos y purificación de muestras viscosas con altas velocidades de caudal
- La alta capacidad de unión dinámica se consigue mediante el recubrimiento del extensor de superficie de dextrano de la matriz de agarosa
Especificaciones
Polipropileno | |
La columna de cromatografía HiTrap Capto S está preempaquetada con una resina moderna de intercambio de cationes fuerte para la purificación de proteínas a pequeña escala. | |
De 4 °C a 30 °C, 0,2 M de acetato de sodio en etanol al 20 % | |
Desde 4 hasta 12 |
Agarosa altamente entrecruzada con extensor de superficie de dextrano | |
Grupo sulfonato | |
90 μm (d50 V) |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- HiTrap Capto S 5 ml, 5 x 5 ml
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol