Learn More
Cytiva Columnas IEX XL HiTrap™ SP Sepharose
Optimizadas para la captura rápida y cómoda de proteínas a pequeña escala
172.00€ - 380.00€
Especificaciones
Descripción | HiTrap SP XL |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | HiTrap SP XL son intercambiadores de cationes fuertes preempaquetados con medios SP Sepharose XL, optimizados para la captura rápida y cómoda de proteínas a pequeña escala mediante cromatografía de intercambio iónico (IEX). |
Contenido y almacenamiento | De 4 °C a 30 °C, 0,2 M de acetato de sodio en etanol al 20 % |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10480705
|
Cytiva
17-5160-01 |
1 mL | 1 x 5 mL |
172.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11565025
|
Cytiva
17-5161-01 |
5 mL | 5 x 5 mL |
380.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Con diseño para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía
- Para separaciones de grupo, concentraciones y limpieza de muestras
- Cómodo y asequible para separaciones rápidas y sencillas, ya sea solas o conectadas en serie
- Alta capacidad de unión con caudales elevados
- El medio consiste en cadenas largas de dextrano acopladas a una matriz de agarosa sólida y muy entrecruzada al 6 %
- Las cadenas de dextrano aumentan la exposición de los grupos cargados para grandes capacidades de carga
Especificaciones
HiTrap SP XL | |
HiTrap SP XL son intercambiadores de cationes fuertes preempaquetados con medios SP Sepharose XL, optimizados para la captura rápida y cómoda de proteínas a pequeña escala mediante cromatografía de intercambio iónico (IEX). | |
De 4 °C a 30 °C, 0,2 M de acetato de sodio en etanol al 20 % |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- HiTrap SP XL 1 ml, 5 x 1 ml
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol