Learn More
Thermo Scientific™ HIV Integrase Protein Inhibitor (1)
Marca: Thermo Scientific™ J66338.#0
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
5 mg | |
De - 30 °C a - 10 °C | |
C46H55N11O7S | |
His-Cys-Lys-Phe-Trp-Trp; | |
Sólido |
Blanco a blanquecino | |
172546-75-7 | |
906,07 | |
Inhibidor de la proteína integrasa del VIH |