Learn More
Epredia™ Micrótomo giratorio HM 325
Corte secciones de parafina de alta calidad sin una fuente de alimentación con el resistente micrótomo giratorio Epredia™ HM 325.
Especificaciones
Tipo de producto Con portahojas E, pinza de casete de desenganche rápido
Fondo (imperial) 19 in
Fondo (métrico) 49cm
Altura (imperial) 11 in
Altura (métrico) 28cm
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
Corte secciones de parafina de alta calidad sin una fuente de alimentación con el resistente micrótomo giratorio Thermo Scientific™ HM 325. El micrótomo HM 325 ofrece retracción en el recorrido de vuelta para proteger la muestra y el avance aproximado manual para un ritmo de trabajo rápido.
  • Cabezal de orientación cero que se maneja con una sola mano
  • Botón de corte rápido
  • Contador de cortes
  • Carril guía para portacuchillas
  • Bandeja de residuos de gran tamaño y fácil de limpiar que se extiende por debajo del portahojas
Información sobre pedidos:
  • El portacuchillas/portahojas se debe pedir por separado salvo que se compre como un paquete.
Incluye:
  • Repelente de parafina de 100 ml Epredia™ Richard-Allan ScientificTM Para/GardTM
  • Herramientas estándar
  • Cubierta de aluminio cepillado (cubiertas personalizadas adicionales disponibles)
  • Tapa antipolvo
  • Manual de instrucciones
  • El modelo 902100A también incluye una pinza de casetes universal (715020S) y un portacuchillas de hojas desechables E (705800)
  • El modelo 902100ER también incluye una pinza de casetes universal (715020S) y un portacuchillas de hojas desechables ER (705830)
Especificaciones
Especificaciones
Con portahojas E, pinza de casete de desenganche rápido
49cm
28cm
42cm
23kg
19 in
11 in
16,5 in
51 lb