Learn More
Hoefer™ Peines para unidades de electroforesis verticales SE 250, SE 260 o miniVE
Fabricados con plásticos altamente resistentes a ácidos, bases y todos los sistemas de tampón que se utilizan comúnmente
Marca: Hoefer™ SE211A-R-.75
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Fabricados con plásticos altamente resistentes a ácidos, bases y todos los sistemas de tampón que se utilizan comúnmente
- Ligero
- Prácticamente irrompible
Especificaciones
Sistema de electroforesis vertical SE 250, SE 260, MiniVE™ | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
0,02 in | |
51 μl/mm | |
6,8 cm | |
1,3 cm |
Peine | |
1 Preparación, 1 referencia | |
0,07 cm | |
2,6 in | |
0,51 in |