Learn More
Hoefer™ Gradilla de placas para geles
Compatible con el sistema de electroforesis vertical SE900
Marca: Hoefer™ SE914
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Admite hasta 14 casetes de gel en formato grande
Especificaciones
Hasta 14 casetes de gel en formato grande | |
Sistema de electroforesis vertical de gran formato SE 900 | |
Gradilla de placas para geles |