Learn More
Hoefer™ Placas de vidrio para unidades de electroforesis vertical
Placas de vidrio para unidades de electroforesis vertical
111.00€ - 289.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Sistema de electroforesis vertical series SE 600, SE 400 |
---|---|
Tipo | Placa de vidrio |
Material | Vidrio |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10193412
|
Hoefer™
SE6402 |
18 x 8cm |
111.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12014867
|
Hoefer™
SE6602 |
18 x 24cm |
152.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10630796
|
Hoefer™
SE6602 |
18 x 24cm |
289.00€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Placas de vidrio para unidades de electroforesis vertical
- Para su uso con unidades de electroforesis vertical de las series Hoefer SE600 y SE400
- Temperatura de almacenamiento: De +15 °C a +30 °C
Especificaciones
Sistema de electroforesis vertical series SE 600, SE 400 | |
Placa de vidrio | |
Vidrio |