Learn More
Hoefer™ Unidad de electroforesis vertical SE260 Mighty Small II Deluxe Mini
Combina las ventajas de un formato pequeño y una refrigeración eficiente para la detección rápida de proteínas y ácidos nucleicos.
Marca: Hoefer™ SE260-10A-1.0
Descripción
- Incluye accesorios de 1,0 mm
Especificaciones
Unidad de electroforesis vertical mini | |
Tamaño máximo de la placa de vidrio: 10 x 8 cm o 10 x 10,5 cm | |
Accesorios de 1 mm | |
45 °C |