Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Holder Clamp for Fiber Optic Light Guides or LED Ring Lights
Holder Clamp to position fiber optic light guides or LED Ring Lights precisely. For use with an articulating arm (158345) and base (158 340).
Marca: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400512
119.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para su uso con luces anulares de campo oscuro de la serie VisiLED.
- Se fija con tornillos M6 o M8.
Especificaciones
Soporte | |
60 to 70 mm | |
Luz anular de campo oscuro de la serie VisiLED | |
Articulating arm 158 345 and optional a base 158 340 |
Se adapta a los tornillos M6 o M8 | |
Iluminación para estereomicroscopía | |
1 M6 hole |