Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Holder Clamp for Fiber Optic Light Guides or LED Ring Lights
Holder Clamp to position fiber optic light guides or LED Ring Lights precisely. For use with an articulating arm (158345) and base (158 340).
Marca: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 158330
88.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Abrazadera de soporte para colocar guías de luz flexibles
- 1 orificio M6
- Para su uso con diámetros de 5 mm o de 8 a 9 mm
Especificaciones
Abrazadera de soporte | |
5 mm | |
Iluminación para estereomicroscopía | |
1 orificio M6 |
0.2 in. | |
40 x 18 x 11 mm | |
Guías de luz flexibles | |
Articulating arm 158 345 and optional a base 158 340 |