Learn More
Julabo™ Bolas huecas para baños
Marca:  Julabo™ 8970010
Código de producto. 10621474
  • 143.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Especificaciones
Baño de circulación calefactado abierto ED-13, ED-19, ED-27, EH, EH-13
Bolas huecas
Polipropileno
20 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Julabo™ Bolas huecas para baños > DE:20mm